Documentos clave
GF57484457
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 300 x 300mm, 0.2mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070381
Seleccione un Tamaño
1 EA
425,00 €
5 EA
1620,00 €
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
425,00 €
5 EA
1620,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
425,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 574-844-57
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)