Documentos clave
GF57143819
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF210320
Seleccione un Tamaño
10 EA
869,00 €
869,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
869,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
869,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 571-438-19
tamaño × grosor
25 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)