Documentos clave
GF56673490
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE080750
Seleccione un Tamaño
1 EA
516,00 €
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
516,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 566-734-90
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)