Documentos clave
GF56629042
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear amber
Sinónimos:
EI311050
Seleccione un Tamaño
1 EA
264,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
264,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 566-290-42
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.05 mm
color
clear amber
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)