Documentos clave
GF56415898
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 10 m, coil width 75 mm
Sinónimos:
PP301880
Seleccione un Tamaño
1 EA
602,00 €
602,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
602,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
602,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 564-158-98
Longitud
10 m
bobina anchura
75 mm
grosor
0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)