Documentos clave
GF56148723
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
ET301075
Seleccione un Tamaño
1 EA
118,00 €
5 EA
478,00 €
10 EA
872,00 €
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
118,00 €
5 EA
478,00 €
10 EA
872,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 561-487-23
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)