Documentos clave
GF55743037
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 200 mm, pale gray
Sinónimos:
PH307930
Seleccione un Tamaño
1 EA
286,00 €
5 EA
1160,00 €
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
286,00 €
5 EA
1160,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 557-430-37
Longitud
200 mm
Diámetro
30 mm
color
pale gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)