Documentos clave
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Sinónimos:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
Seleccione un Tamaño
1 EA
708,00 €
708,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
708,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
708,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 555-190-83
tamaño × grosor
20x25 mm × 0.01 mm
tamaño del grano
10-20 nm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)