Documentos clave
GF55395872
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
500m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI105120
Seleccione un Tamaño
1 EA
550,00 €
550,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
550,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
550,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 553-958-72
L × diám.
500 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)