Merck
GF55228428
Indium
foil, thickness 0.15 mm, 6 mm diameter, high purity 99.999%
Sinónimos:
IN000255
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número de CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 552-284-28
resistividad
8.37 μΩ-cm
Diámetro
6 mm
grosor
0.15 mm
diámetro
6 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)