Merck
GF54977338
Niobium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.025μm, specific density 21μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB004200, Columbium
Seleccione un Tamaño
1 EA
770,00 €
5 EA
3120,00 €
10 EA
5700,00 €
770,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
770,00 €
5 EA
3120,00 €
10 EA
5700,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
770,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 549-773-38
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × grosor
25 mm × 0.25 μm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)