Documentos clave
GF54923294
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
1m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AD205140
Seleccione un Tamaño
1 EA
435,00 €
435,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
435,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
435,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 549-232-94
L × diám.
1 m × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)