Documentos clave
GF54792489
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 0.5 mm, size 500 × 500 mm, grade makrofol de 1-4
Sinónimos:
CT303040
Seleccione un Tamaño
1 EA
368,00 €
5 EA
1400,00 €
10 EA
2570,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
368,00 €
5 EA
1400,00 €
10 EA
2570,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 547-924-89
tamaño
500 × 500 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)