Merck
GF54744273
Chromium
powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.+%
Sinónimos:
CR006020
Seleccione un Tamaño
1 EA
403,00 €
403,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
403,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
403,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 547-442-73
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
200 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)