Documentos clave
GF54672497
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 200g, 50micron max. particle size, atomized condition
Sinónimos:
CU066050
Seleccione un Tamaño
1 EA
511,00 €
511,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
511,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
511,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 546-724-97
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
50 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)