Documentos clave
GF54639771
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 15mm disks, 0.25mm thickness, hard
Sinónimos:
CU050260
Seleccione un Tamaño
10 EA
853,00 €
853,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
853,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
853,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 546-397-71
tamaño × grosor
15 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)