Merck
GF54049901
Silicon
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinónimos:
SI006101
About This Item
Fórmula lineal:
Si
Número de CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 540-499-01
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)