Merck
GF53856186
Tantalum
foil, 1m coil, thickness 0.03mm, coil width 1.2mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000354, Ta
Seleccione un Tamaño
1 EA
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
379,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 538-561-86
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × grosor × anchura
1 m × 0.03 mm × 1.2 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isolation of the brachial segments of the spinal cord of the chick embryo by means of tantalum foil blocks.
V HAMBURGER
The Journal of experimental zoology, 103(1), 113-142 (1946-10-01)
Arthroplasty of the temporomandibular joint in children with interposition of tantalum foil.
G W N EGGERS
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 28, 603-606 (1946-07-01)
Tantalum foil used in closing antro-oral fistulas.
E J McCLUNG et al.
United States Armed Forces medical journal, 2(8), 1183-1186 (1951-08-01)
Tantalum foil pegs.
E MAXWELL
American journal of ophthalmology, 34(3), 444-444 (1951-03-01)
Tantalum foil cuffs in peripheral nerve surgery.
E E CLIFFTON
Surgery, 23(3), 507-514 (1948-03-01)