Documentos clave
GF53603018
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, hard
Sinónimos:
FE200270
Seleccione un Tamaño
1 EA
851,00 €
851,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
851,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
851,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 536-030-18
tamaño × grosor
5 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)