GF53375160
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 1 m, grade kapton mt
Sinónimos:
IM301210
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 533-751-60
Longitud
1 m
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)