Merck
GF53141060
Germanium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Sinónimos:
GE006100
Seleccione un Tamaño
1 EA
890,00 €
890,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
890,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ge
Número de CAS:
Peso molecular:
72.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141716
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
890,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 531-410-60
resistividad
53 Ω-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
densidad
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)