Merck
GF52623738
Tantalum
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Sinónimos:
TA006016, Ta
Seleccione un Tamaño
1 EA
736,00 €
736,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
736,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
736,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 526-237-38
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño medio de partícula
1-3 μm (FSSR)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the morphology of the powder GF52623738? Is it spherical or amorphous?
    1 respuesta
    1. The product is not spherical and would be considered amorphous.
      ¿Le ha resultado útil?