Documentos clave
GF52447451
Aluminum-silicon alloy, Al96Si4
powder, 150micron max. particle size, 100g
Sinónimos:
AB036010
Seleccione un Tamaño
1 EA
663,00 €
663,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
663,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
663,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder (atomized)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 524-474-51
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)