Documentos clave
GF51946016
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 100g
Sinónimos:
TI016010
Seleccione un Tamaño
1 EA
501,00 €
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
501,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 519-460-16
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
450 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)