Documentos clave
GF50468014
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 19 mm, L 300 mm
Sinónimos:
FP367930
Seleccione un Tamaño
1 EA
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 504-680-14
Longitud
300 mm
Diámetro
19 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)