Documentos clave
GF50100118
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50mm disks, 0.043mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240241
Seleccione un Tamaño
10 EA
910,00 €
910,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
910,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
910,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 501-001-18
tamaño × grosor
50 mm × 0.043 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)