Documentos clave
GF49790739
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 3.35mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117600
Seleccione un Tamaño
1 EA
545,00 €
545,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
545,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
545,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 497-907-39
L × grosor de la pared
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)