Documentos clave
GF49120040
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 10 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 10 m, white
Sinónimos:
SI307920
Seleccione un Tamaño
1 EA
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 491-200-40
Longitud
10 m
Diámetro
2 mm
color
white
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)