Documentos clave
GF48862299
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 2m coil, 0.075mm thickness, hard
Sinónimos:
NI140271
Seleccione un Tamaño
1 EA
1920,00 €
1920,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1920,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1920,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 488-622-99
tamaño × grosor
2 m × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)