Documentos clave
GF48512325
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
FE047600
Seleccione un Tamaño
1 EA
680,00 €
680,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
680,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
680,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 485-123-25
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.0 mm × 5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)