Documentos clave
GF48491534
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25mm disks, 0.40mm thickness, hard
Sinónimos:
FE220326
Seleccione un Tamaño
10 EA
881,00 €
881,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
881,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
881,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 484-915-34
tamaño × grosor
25 mm × 0.40 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)