Documentos clave
GF48202220
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 10 m, block copolymer
Sinónimos:
AC311850
Seleccione un Tamaño
1 EA
619,00 €
619,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
619,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
619,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 482-022-20
Longitud
10 m
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)