Documentos clave
GF47767797
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 1 m, temper annealed
Sinónimos:
TI040400
Seleccione un Tamaño
1 EA
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-677-97
Longitud
1 m
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)