Documentos clave
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607955
Seleccione un Tamaño
1 EA
433,00 €
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
433,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-311-03
Longitud
25 mm
diámetro
32 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)