Merck
GF47511503
Praseodymium
powder, max. particle size 250 micron, weight 20 g, purity 99.9%
Sinónimos:
PR006010
Seleccione un Tamaño
1 EA
1250,00 €
1250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1250,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pr
Número de CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141610
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
1250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 475-115-03
resistividad
68 μΩ-cm, 20°C
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
250 μm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
densidad
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)