Documentos clave
GF47371811
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), film, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, grade technical grade
Sinónimos:
BU391301
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 473-718-11
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.03 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)