Documentos clave
GF46791344
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 4mm disks, 0.04mm thickness, annealed
Sinónimos:
CU060240
Seleccione un Tamaño
10 EA
859,00 €
859,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
859,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
859,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 467-913-44
tamaño × grosor
4 mm × 0.04 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)