Documentos clave
GF46551944
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
100m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinónimos:
CO125150
Seleccione un Tamaño
1 EA
685,00 €
685,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
685,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
685,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.2%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-519-44
L × diám.
100 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)