Documentos clave
GF46523662
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinónimos:
TI176010
Seleccione un Tamaño
1 EA
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-236-62
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)