Documentos clave
GF46501411
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinónimos:
W 076010
Seleccione un Tamaño
1 EA
522,00 €
522,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
522,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
522,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-014-11
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)