Merck
GF46470944
Carbon
foil, 100x100mm, thickness 0.35mm, flexible graphite, 99.8%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000315, Charcoal activated
Seleccione un Tamaño
1 EA
195,00 €
5 EA
788,00 €
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
195,00 €
5 EA
788,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 464-709-44
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamaño × grosor
100 × 100 mm × 0.35 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Investigation of delta -electron emission in collisions of highly charged fast Ne projectiles with carbon-foil targets.
Schiwietz et al.
Physical review. B, Condensed matter, 41(10), 6262-6271 (1990-04-01)
Doubly differential secondary-electron yields following 8-MeV/u U68+- and 3.5-MeV/u U38+-ion impact on a thin carbon-foil target.
Schneider et al.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, 47(5), 3945-3950 (1993-05-01)
I Dietrich et al.
Ultramicroscopy, 3(2), 185-189 (1978-01-01)
Radiation damage on a holey carbon foil was investigated in an electron microscope with a superconducting lens system, where the temperature of the specimen and its environment initially was 4 K. Due to an electron dose of 2 X 10(4)
Systematics of equilibrium charge distributions of ions passing through a carbon foil over the ranges Z=4-92 and E=0.02-6 MeV/u.
Shima et al.
Physical review. A, General physics, 40(7), 3557-3570 (1989-10-01)
Z oscillation of mean charges of energetic ions emerging from a carbon foil: Correlation with the shell structure of ions.
Shima et al.
Physical review. A, General physics, 39(8), 4316-4318 (1989-04-15)