Documentos clave
GF46468873
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, hard
Sinónimos:
CU050260
Seleccione un Tamaño
10 EA
887,00 €
887,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
887,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
887,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 464-688-73
tamaño × grosor
50 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)