Documentos clave
GF45616349
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
50g lump, 3mm max. lump size
Sinónimos:
W 276100
Seleccione un Tamaño
1 EA
161,00 €
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
161,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 456-163-49
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)