Documentos clave
GF45036075
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 50 x 50mm, 0.008mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
FE010250
Seleccione un Tamaño
1 EA
653,00 €
653,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
653,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
653,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 450-360-75
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)