Documentos clave
GF44661023
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 15 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Sinónimos:
ET307989
Seleccione un Tamaño
1 EA
279,00 €
5 EA
1130,00 €
279,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
279,00 €
5 EA
1130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
279,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 446-610-23
Longitud
1000 mm
Diámetro
15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)