GF44624268
Titanium
foil, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, purity 99.6+%
Sinónimos:
TI000310
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.6%
formulario
foil
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 446-242-68
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
Longitud
0.5 m
grosor
0.05 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable