Documentos clave
GF44461021
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 50mm x 40mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI027940
Seleccione un Tamaño
1 EA
440,00 €
440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
440,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 444-610-21
L × diám.
50 mm × 40 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)