Documentos clave
GF44051598
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g, condition additive free polymer
Sinónimos:
FV306300
Seleccione un Tamaño
1 EA
275,00 €
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
275,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 440-515-98
peso
100 g
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)