Documentos clave
GF43923539
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinónimos:
AU075840
Seleccione un Tamaño
1 EA
433,00 €
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
433,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 439-235-39
Longitud
0.5 m
conductor diám.
0.1 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)