Documentos clave
GF43468005
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 1m coil, 300mm coil width, 0.05mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU040241
Seleccione un Tamaño
1 EA
544,00 €
544,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
544,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
544,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 434-680-05
L × An × grosor
1 m × 300 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)